Monolinuron ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Monolinuron
M3269-25G M3269-5G
TCIAM3269-25GEA 183 EUR InStock
TCIAM3269-25G TCIAM3269-5G
Monolinuron ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Monolinuron
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00055264
Numéro CAS: 1746-81-2
EINECS: 217-129-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité