4-Mercapto-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
M3271-25G M3271-5G
TCIAM3271-25GEA 200 EUR InStock
TCIAM3271-25G TCIAM3271-5G
4-Mercapto-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Mercapto-4-méthyl-2-pentanone
Formule: C₆H₁₂OS
MW: 132,23 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00085208
Numéro CAS: 19872-52-7
EINECS: 243-386-8
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité