4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone, 4-Methyl-4-(methylthio)pentan-2-one
M3272-100G M3272-25G
TCIAM3272-100GEA 169 EUR InStock
TCIAM3272-100G TCIAM3272-25G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Formule: C₇H₁₄OS
MW: 146,25 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00049253
Numéro CAS: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité