3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-2,4-nonanedione
M3277-1G M3277-5G
TCIAM3277-1GEA 140 EUR InStock
TCIAM3277-1G TCIAM3277-5G
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (par GC)
3-Methylnonane-2,4-dione
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Numéro MDL: MFCD08741451
Numéro CAS: 113486-29-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité