3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥97.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
M3297-1G M3297-200MG
TCIAM3297-1GEA 131 EUR InStock
TCIAM3297-1G TCIAM3297-200MG
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥97.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Functionality test to pass test (by Abs method)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité