Sodium-1-naphthaleneacetate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0007-25G N0007-500G
TCIAN0007-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAN0007-25G TCIAN0007-500G
Sodium-1-naphthaleneacetate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-1-naphthaleneacetate
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00064967
Numéro CAS: 61-31-4
EINECS: 200-504-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité