Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0013-25G N0013-500G
TCIAN0013-25GEA 22 EUR InStock
TCIAN0013-25G TCIAN0013-500G
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 332,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004092
Numéro CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 90.0 % (calcd. on exclusive of NaCl)
Chloride max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité