Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0016-25G N0016-500G
TCIAN0016-25GEA 33 EUR InStock
TCIAN0016-25G TCIAN0016-500G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00064186
Numéro CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité