Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0029-25G N0029-500G
TCIAN0029-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0029-25G TCIAN0029-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (par HPLC)
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Numéro MDL: MFCD00065915
Numéro CAS: 135-51-3
EINECS: 205-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&vid=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité