Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N0033-25G N0033-500G N0033-100G
TCIAN0033-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0033-25G TCIAN0033-500G TCIAN0033-100G
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈O₄S
MW: 246,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021518
Numéro CAS: 6099-57-6
EINECS: 228-050-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee864b8af107fbd74fdc73f76d4ec53ebd949dd7&vid=ee864b8af107fbd74fdc73f76d4ec53ebd949dd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 %
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité