Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Nicotinoylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Nicotinamido)acetic acid, Nicotinuric Acid

N0092-25G N0092-5G
TCIAN0092-25GEA 346 EUR InStock
TCIAN0092-25G TCIAN0092-5G
N-Nicotinoylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Nicotinoylglycine


Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023578
Numéro CAS: 583-08-4
EINECS: 209-497-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité