Triethanolamine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2',2''-Nitrilotriethanol Phosphate
N0103-25G N0103-500G
TCIAN0103-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0103-25G TCIAN0103-500G
Triethanolamine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triethanolamine phosphate
Formule: C₆H₁₅NO₃
MW: 247,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054303
Numéro CAS: 10017-56-8
EINECS: 233-010-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité