1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol mélange d'isomères ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0104-500GEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0104-500G TCIAN0104-25G
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol mélange d'isomères ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol
Formule: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Numéro MDL: MFCD00004533
Numéro CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité