Acide 2-nitrobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0139-25G N0139-5G
TCIAN0139-25GEA 117 EUR InStock
TCIAN0139-25G TCIAN0139-5G
Acide 2-nitrobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-nitrobenzènesulfonique hydraté
Formule: C₆H₅NO₅S
MW: 203,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053617
Numéro CAS: 80-82-0
EINECS: 201-311-6
ONU: 2305
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 16.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité