4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0140-25G N0140-5G
TCIAN0140-25GEA 205 EUR InStock
TCIAN0140-25G TCIAN0140-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formule: C₆H₅NO₅S
MW: 203,17 g/mol
Point de fusion: 95°C
Numéro MDL: MFCD00041886
Numéro CAS: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
ONU: 2305
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité