4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Dimethylamino-4'-nitroazobenzene
N0192-25G N0192-5G
TCIAN0192-25GEA 271 EUR InStock
TCIAN0192-25G TCIAN0192-5G
4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene
Formule: C₁₄H₁₄N₄O₂
MW: 270,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059834
Numéro CAS: 2491-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=659107e0f61ba358c2bd542891999bf7928316ee&vid=659107e0f61ba358c2bd542891999bf7928316ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité