5-Nitrofluorescein (isomer I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Nitro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, 3',6'-Dihydroxy-5-nitro-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
N0199-1G N0199-5G
TCIAN0199-1GEA 148 EUR InStock
TCIAN0199-1G TCIAN0199-5G
5-Nitrofluorescein (isomer I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitrofluorescein (isomer I)
Formule: C₂₀H₁₁NO₇
MW: 377,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135108
Numéro CAS: 3326-35-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in NaOH (100g/L) almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité