Nitron ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0211-25G N0211-5G
TCIAN0211-25GEA 132 EUR InStock
TCIAN0211-25G TCIAN0211-5G
Nitron ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nitron
Formule: C₂₀H₁₆N₄
MW: 312,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005174
Numéro CAS: 2218-94-2
EINECS: 218-724-2
Merck Index: 14,06612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité