2-Nitrophenol sodium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 2-Nitrophenol
N0222-25G N0222-500G
TCIAN0222-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0222-25G TCIAN0222-500G
2-Nitrophenol sodium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nitrophenol sodium salt
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 161,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065178
Numéro CAS: 824-39-5
EINECS: 212-527-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité