Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0258-25G N0258-5G
TCIAN0258-25GEA 200 EUR InStock
TCIAN0258-25G TCIAN0258-5G
Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-3-nitrosalicylate
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 205,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070529
Numéro CAS: 164915-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité