5-Dimethylamino-2-nitrosophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Nitroso-5-dimethylaminophenol Hydrochloride
N0261-25G N0261-5G
TCIAN0261-25GEA 486 EUR InStock
TCIAN0261-25G TCIAN0261-5G
5-Dimethylamino-2-nitrosophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Dimethylamino-2-nitrosophenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 202,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060162
Numéro CAS: 41317-10-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité