N-Methyl-N-nitrosourethane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0265-25G N0265-5G
TCIAN0265-25GEA 204 EUR InStock
TCIAN0265-25G TCIAN0265-5G
N-Methyl-N-nitrosourethane ≥95.0% (par GC)
N-Methyl-N-nitrosourethane
Formule: C₄H₈N₂O₃
Point d'ébullition: 66°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013888
Numéro CAS: 615-53-2
EINECS: 210-432-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe903ae0127c50e818d894177c8092fa5829d21&vid=afe903ae0127c50e818d894177c8092fa5829d21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité