tert-Nonyl mercaptan (mixture of isomers) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0299-25ML N0299-500ML
TCIAN0299-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0299-25ML TCIAN0299-500ML
tert-Nonyl mercaptan (mixture of isomers) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Nonyl mercaptan(mixture)
Formule: C₉H₂₀S
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00059963
Numéro CAS: 25360-10-5
EINECS: 246-896-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) many component mixture
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité