Acid green 1 ≥80.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0306-500GEA 407 EUR InStock
TCIAN0306-500G TCIAN0306-25G
Acid green 1 ≥80.0% (par UV/Vis)
Acid green 1
Formule: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
MW: 878,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003886
Numéro CAS: 19381-50-1
EINECS: 243-010-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 80.0 %
Lambda max. 711.0 to 717.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité