1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
N0311-25G N0311-5G
TCIAN0311-25GEA 128 EUR InStock
TCIAN0311-25G TCIAN0311-5G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025010
Numéro CAS: 35192-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c3688550962c5bddd0a4ef84fdc8335afe17e18&vid=7c3688550962c5bddd0a4ef84fdc8335afe17e18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité