Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nile Blue A chloride, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium chloride
N0317-25G N0317-5G
TCIAN0317-25GEA 121 EUR InStock
TCIAN0317-25G TCIAN0317-5G
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃O
MW: 353,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011936
Numéro CAS: 2381-85-3
EINECS: 219-181-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 632.0 to 638.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 1500 (EtOH (50%), 632.0 to 638.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité