Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
Fournisseur: TCI
Attention
N0318-25G N0318-5G
TCIAN0318-25GEA 226 EUR InStock
TCIAN0318-25G TCIAN0318-5G
Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃S·0.5 ZnCl₂
Numéro MDL: MFCD00135878
Numéro CAS: 6586-05-6
EINECS: 229-516-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Lambda max. 626.0 to 630.0 nm (EtOH)
Absorbance min. 0.800 (4mg/L, EtOH, 626.0 to 630.0 nm) (calcd.on dry.substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité