5-Méthyl-4-[(4-nitrophényl)diazényl]-1,3-benzènediol ≥80.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzene-azo-orcinol, 4-(4-Nitrophenylazo)-5-methylresorcinol
N0324-1G N0324-5G
TCIAN0324-1GEA 118 EUR InStock
TCIAN0324-1G TCIAN0324-5G
5-Méthyl-4-[(4-nitrophényl)diazényl]-1,3-benzènediol ≥80.0% (par HPLC)
5-Méthyl-4-[(4-nitrophényl)diazényl]-1,3-benzènediol
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₄
MW: 273,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014710
Numéro CAS: 607-96-5
EINECS: 210-150-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité