Hexyl nicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nicotinic Acid Hexyl Ester
N0329-25G N0329-5G
TCIAN0329-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAN0329-25G TCIAN0329-5G
Hexyl nicotinate ≥98.0% (par GC)
Hexyl nicotinate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00023587
Numéro CAS: 23597-82-2
EINECS: 245-767-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219cea2b86152f836b1a6a5cd16596b0b349cd6b&vid=219cea2b86152f836b1a6a5cd16596b0b349cd6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité