Naphthenic acid
Fournisseur: TCI
Attention
N0343-25G N0343-500G
TCIAN0343-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0343-25G TCIAN0343-500G
Naphthenic acid
Naphthenic acid
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00147696
Numéro CAS: 1338-24-5
EINECS: 215-662-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Neutralization Value 190.0 to 230.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité