Cholesterol pelargonate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0347-25G N0347-500G
TCIAN0347-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0347-25G TCIAN0347-500G
Cholesterol pelargonate ≥93.0% (par GC)
Cholesterol pelargonate
Formule: C₃₆H₆₂O₂
MW: 526,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003643
Numéro CAS: 1182-66-7
EINECS: 214-658-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Mesomorphic range 74.0 to 82.0deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=1, THF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité