Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0364-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0364-5G TCIAN0364-25G
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99.0% (par GC)
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004100
Numéro CAS: 840-65-3
EINECS: 212-661-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 190.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité