Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
N0369-250G N0369-25G
TCIAN0369-250GEA 600 EUR InStock
TCIAN0369-250G TCIAN0369-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥97.0% (par HPLC)
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₄H₄O₆
MW: 268,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006915
Numéro CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51fc932c9f4a2352083c0c130169a583875d6306&vid=51fc932c9f4a2352083c0c130169a583875d6306&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization back titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité