1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1-nitronaphthalene, 1-Nitronaphthalen-2-ol
N0370-1G N0370-5G
TCIAN0370-1GEA 305 EUR InStock
TCIAN0370-1G TCIAN0370-5G
1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Nitro-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021461
Numéro CAS: 550-60-7
EINECS: 208-984-5
Merck Index: 14,06614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité