Sodium-2-nitroaniline-4-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Nitroaniline-4-sulphonic acid Sodium Salt, Sodium 4-Amino-3-nitrobenzenesulphonate, 4-Amino-3-nitrobenzenesulphonic acid Sodium Salt
N0371-25G N0371-500G N0371-100G
TCIAN0371-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAN0371-25G TCIAN0371-500G TCIAN0371-100G
Sodium-2-nitroaniline-4-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-2-nitroaniline-4-sulphonate
Formule: C₆H₆N₂O₅S
MW: 240,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070599
Numéro CAS: 5042-33-1
EINECS: 225-735-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4746c3bda8c5d97fc60e8dcbbb63e444138deb&vid=6c4746c3bda8c5d97fc60e8dcbbb63e444138deb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 2.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité