DL-Norphenylephrine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol Hydrochloride
N0389-25G N0389-5G
TCIAN0389-25GEA 175 EUR InStock
TCIAN0389-25G TCIAN0389-5G
DL-Norphenylephrine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Norphenylephrine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 189,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012879
Numéro CAS: 4779-94-6
EINECS: 225-323-6
Merck Index: 14,06699
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité