1-(1-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (±)-1-(1-Naphthyl)ethanol, 1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
N0395-1G N0395-5G
TCIAN0395-1GEA 77 EUR InStock
TCIAN0395-1G TCIAN0395-5G
1-(1-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(1-Naphthyl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00016806
Numéro CAS: 1517-72-2
EINECS: 216-172-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité