Sodium naphthenate
Fournisseur: TCI
N0397-25G N0397-500G
TCIAN0397-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAN0397-25G TCIAN0397-500G
Sodium naphthenate
Sodium naphthenate
Numéro MDL: MFCD00147698
Numéro CAS: 61790-13-4
EINECS: 263-108-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Sodium 8.0 to 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité