N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-carboxyethyl)iminodiaceticacid, Nitrilodiacetic-propionic Acid
N0408-25G N0408-5G
TCIAN0408-25GEA 143 EUR InStock
TCIAN0408-25G TCIAN0408-5G
N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid
Formule: C₇H₁₁NO₆
MW: 205,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059634
Numéro CAS: 6245-75-6
EINECS: 228-360-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3fcece48aa88396d89378f4bcb7b74c147ef770&vid=f3fcece48aa88396d89378f4bcb7b74c147ef770&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité