Acide 3,3',3''-nitrilotripropanoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3',3''-Nitrilotripropanoic acid
N0409-10G N0409-25G
TCIAN0409-10GEA 147 EUR InStock
TCIAN0409-10G TCIAN0409-25G
Acide 3,3',3''-nitrilotripropanoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3',3''-nitrilotripropanoïque
Formule: C₉H₁₅NO₆
MW: 233,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055827
Numéro CAS: 817-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité