Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥90.0% (par analyse titrimétrique) substrat pour Phosphatase

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0422-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0422-5G
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥90.0% (par analyse titrimétrique) substrat pour Phosphatase
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt


Formule: C₆H₆NO₆P
MW: 461,36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037009
Numéro CAS: 68189-42-4
EINECS: 269-198-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité