2-Isobutoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0433-25G N0433-500G
TCIAN0433-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0433-25G TCIAN0433-500G
2-Isobutoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Isobutoxynaphtalène
Formule: C₁₄H₁₆O
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00046467
Numéro CAS: 2173-57-1
EINECS: 218-529-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité