Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Nitrosodiethanolamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0438-25G N0438-5G
TCIAN0438-25GEA 549 EUR InStock
TCIAN0438-25G TCIAN0438-5G
N-Nitrosodiethanolamine ≥97.0% (par GC)
N-Nitrosodiethanolamine


Formule: C₄H₁₀N₂O₃
Point d'ébullition: 114°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015522
Numéro CAS: 1116-54-7
EINECS: 214-237-4
Merck Index: 14,06634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité