Neostigmine methyl sulphate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium Methyl Sulphate, 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-N,N,N-trimethylbenzenaminium methyl sulphate, (3-Hydroxyphenyl)trimethylammonium Methyl sulphate Dimethylcarbamate
N0447-25G N0447-5G
TCIAN0447-25GEA 277 EUR InStock
TCIAN0447-25G TCIAN0447-5G
Neostigmine methyl sulphate ≥98.0% (sur base azote total)
Neostigmine methyl sulphate
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₆S
MW: 334,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011796
Numéro CAS: 51-60-5
EINECS: 200-109-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddc4a479ee03caf4c87e7df8e83c978388abf92e&vid=ddc4a479ee03caf4c87e7df8e83c978388abf92e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité