Norethindrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0449-1G N0449-100MG
TCIAN0449-1GEA 113 EUR InStock
TCIAN0449-1G TCIAN0449-100MG
Norethindrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Norethindrone
Formule: C₂₀H₂₆O₂
Numéro MDL: MFCD00067596
Numéro CAS: 68-22-4
EINECS: 200-681-6
Merck Index: 14,06697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -37.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité