Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0453-100MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0453-100MG
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer


Formule: C₁₄H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 460,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198060
Numéro CAS: 12257-42-0
EINECS: 235-510-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Elemental analysis (Carbon) 35.70 to 37.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité