Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Mono(hydroxypivalate), 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionate, Hydroxypivalic Acid Neopentyl Glycol Ester
N0461-25G N0461-500G
TCIAN0461-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAN0461-25G TCIAN0461-500G
Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate) ≥97.0% (par GC)
Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate)
Formule: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059597
Numéro CAS: 1115-20-4
EINECS: 214-222-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité