1,6-Naphthyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pyrido[4,3-b]pyridine, 1,6-Diazanaphthalene
N0462-1G N0462-100MG
TCIAN0462-1GEA 248 EUR InStock
TCIAN0462-1G TCIAN0462-100MG
1,6-Naphthyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,6-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059750
Numéro CAS: 253-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité