N-Nitrosomorpholine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0466-25G N0466-5G
TCIAN0466-25GEA 476 EUR InStock
TCIAN0466-25G TCIAN0466-5G
N-Nitrosomorpholine ≥99.0% (par GC)
N-Nitrosomorpholine
Formule: C₄H₈N₂O₂
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00039710
Numéro CAS: 59-89-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06640
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité