3-Nitro-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Nitro-1H-pyrrole
N0502-1G N0502-5G
TCIAN0502-1GEA 126 EUR InStock
TCIAN0502-1G TCIAN0502-5G
3-Nitro-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
3-Nitro-1H-pyrrole
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059714
Numéro CAS: 5930-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité